Learn More
Zinn(II)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080500
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11319409 10 g 10 Gramm
11309409 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11319409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089186.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12040-02-7 | H2SnTe | 248.33 g/mol
Tin(II) telluride is used as detector material for photodiodes in infrared used spectral range.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12040-02-7
Summenformel H2SnTe
Molekulargewicht (g/mol) 248.33
MDL-Nummer MFCD00049543
InChI-Schlüssel UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name stannanetellone
SMILES [SnH2]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin (II) telluride
Schmelzpunkt 780°C
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 246.29
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.48 g/mL