Learn More
Zinnbarren, 2.54 x 0.95 x 30.5 cm (1.0 x 0.37 x 12.0 in.), 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485905
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15485905 5 Pc. 5 Stück
15475905 1 Pc. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15485905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000929.KJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin ingot
Namenshinweis 2.54x0.95x30.5cm (1.0x0.37x12.0 in.)
Menge 5 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Form Gegossenes Ingot, Maße sind Ca.-Angaben
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%