Learn More
Zinn-Isotopenstandard: Sn @ 10 μg/ml in 2% HNO3, tr. HF (angereichert mit Sn-122), VHG™
Artikelnummer. 30003161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003161 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003161 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS122SN50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Zinn-Isotopenstandard: Sn @ 10 μg/ml in 2% HNO3, tr. HF (angereichert mit Sn-122)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Tin 122
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tin 122
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 122Sn
Synonym 122Sn
SMILES [122Sn]
IUPAC-Name Zinn 122
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 121.9
Menge 50 mL
Formelmasse 121,9034 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.