Learn More
Zinn(IV)-bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080309
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11364809 50 g 50 Gramm
11354809 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11364809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071120.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-67-5 | Br4Sn | 438.326 g/mol
A specialty product for proteomics research. Used as a precursor for SnO2 through laser-assisted CVD with higher efficiency than other precursors such as dibutyl tin diacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-67-5
Summenformel Br4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 438.326
MDL-Nummer MFCD00011240
InChI-Schlüssel LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
PubChem CID 24616
IUPAC-Name Tetrabromostannan
SMILES Br[Sn](Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 202°C (734mmHg)
Chemischer Name oder Material Tin (IV) bromide
Schmelzpunkt 31°C
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Klumpen
Menge 50 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,8773
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol.
Formelmasse 438.33
Reinheit (%) 99%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 3.34 g/mL