Learn More
Zinn(Iv)-Chlorid, wasserfrei, rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448420 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10448420 100 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10448420
Marke: Fisher Chemical T/1665/PB05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 114°C
Schmelzpunkt -33°C
CAS 7646-78-8
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Summenformel Cl4Sn
MDL-Nummer 11242
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
InChI-Schlüssel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Tetrachlorostannan
Molekulargewicht (g/mol) 260.51
PubChem CID 24287
Formelmasse 260.52g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 24.7mbar at 20°C
Dichte Vapor Density: 9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.