Learn More
Zinn(II)-chlorid-Pentahydrat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15632660 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632660 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15612660 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15622660 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632660 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2446785G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
> 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-06-9
Summenformel Cl4H10O5Sn
Molekulargewicht (g/mol) 350.59
MDL-Nummer MFCD00149864
InChI-Schlüssel KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonym Zinn(IV)-chloridpentahydrat, Tetrachlorostannan-Pentahydrat, Zinnchlorid-Pentahydrat, Stannan, Tetrachloro-, Pentahydrat, Zinn(IV)-chlorid, Pentahydrat 1:4:5, Zinnchlorid 5H2O, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC-Name Tetrachlorostannan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinn(IV)-chloridpentahydrat
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Strukturformel SnCl4 · H2O
UN-Nummer UN2440
Formelmasse 350.6 mol
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Brocken