Learn More
Zinn(IV)-chlorid-Pentahydrat, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073615 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10428040
Marke: Fisher Chemical T/1661/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-06-9
Summenformel Cl4H10O5Sn
Molekulargewicht (g/mol) 350.59
MDL-Nummer MFCD00149864
InChI-Schlüssel KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC-Name Tetrachlorostannan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spezifikation
Schmelzpunkt 56°C
Farbe Weiß
pH 2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 350.57g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.