Learn More
Zinn(IV)-iodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080307
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324809 10 g 10 Gramm
11334809 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11324809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071114.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-47-8
Summenformel H4I4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 630.36
MDL-Nummer MFCD00036272
InChI-Schlüssel ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC-Name Tetraiodostannan
SMILES [Sn].I.I.I.I
Spezifikation
Siedepunkt 340°C
Chemischer Name oder Material Tin (IV) iodide
Schmelzpunkt ∼143°C
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Strukturformel SnI4
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Formelmasse 626.31
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 2.106
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.46 g/mL