Learn More
Zinn(IV)-iodid, TRC
Artikelnummer. 30450302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450302 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450302 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT4438105G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) Iodide
CAS 7790-47-8
Menge 5 g
Summenformel I4Sn
Synonym Tin Iodide, Stannic Iodide, Tetraiodostannane, Tetraiodotin, Tin Tetraiodide, Tetraiodostannane
InChI-Formel InChI=1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
SMILES I[Sn](I)(I)I
IUPAC-Name Tetraiodostannan
Molekulargewicht (g/mol) 626.33
Formelmasse 627.5201