Learn More
Zinn(IV)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15565126 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15565126 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15575126 100 g 100 Gramm
15555126 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15565126
Marke: Thermo Scientific Acros 451810025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Summenformel O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 150.71
MDL-Nummer MFCD00011244
InChI-Schlüssel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-Name Dioxozinn
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) oxide
Menge 2.5 kg
Strukturformel SnO2
Merck Index 15,8905
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Formelmasse 150.69
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Relative Dichte 6.95
Dichte 6.9500g/mL