Learn More
Zinnplatte, 3.2 mm (0.13 in.) Dicke, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11397437
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Unit Size:
100 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11397437 100 x 100 mm 100 Millimeter
11387437 100 x 500 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11397437 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012602.GH
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tin plate
Namenshinweis 3.2mm (0.13 in.) thick
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈234g/100x100mm
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.85%