Learn More
Zinnplattierungspulver, stromlos, Teil A Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15451967
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
Unit Size:
454 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15451967 454 g 454 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15451967 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044176.TD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Erhaltung der Lötbarkeit von Leiterplatten, zum Plattieren von elektronischen Teilen und zum Korrosionsschutz
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
  • Zur Erhaltung der Lötbarkeit von Leiterplatten, zum Plattieren von elektronischen Teilen und zum Korrosionsschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Tin plating powder
Namenshinweis Electroless, part A
Menge 454 g
Form Pulver
MDL-Nummer MFCD03703330
UN-Nummer UN1759
RUO– Nur für Forschungszwecke