Learn More
Tin plating solution, electroless, part B
Artikelnummer. 11319678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 pt.
Packungsgröße:
568 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319678 1 pt. 568 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11319678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044177.MQ
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Zur Erhaltung der Lötbarkeit von Leiterplatten, zum Plattieren von elektronischen Teilen und zum Korrosionsschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin plating solution
Farbe Farblos
Namenshinweis Electroless, part B
Menge 1 pt.
Geruch Acrid
Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD03703331
UN-Nummer UN1789