Learn More
Zinnstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399508 100 cm -
11309518 25 cm 25 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043341.BY
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Dichte 7.310 g/mL
Menge 100 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈9.23g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 118.71
Reinheit (%) 99.98%