Learn More
Zinnstab, 13 mm (0.51 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.998+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048252
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11366657 5 g 5 Gramm
11376657 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11366657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000788.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin rod
Namenshinweis 13mm (0.51 in.) dia.
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.52cm/5g
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99.998%
Güte Puratronic