Learn More
Zinnstab, 6.35 cm (2.5 in.) Durchmesser, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tin rod |
| Namenshinweis | 6.35cm (2.5 in.) dia. |
| Menge | 500 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈2.2cm/500g |
| Form | Stange |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.85% |