Learn More
Zinn, technisch, Metall, Granulat, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10152590 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10152590
Marke: Fisher Chemical T/1600/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name tin
SMILES [Sn]
Spezifikation
Farbe Silber
Schmelzpunkt 231.9°C
Siedepunkt 2270°C
Menge 100 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck 1mmHg 1492
Form Fest
Formelmasse 118.69g/mol