Learn More
Zinn, Teststreifen, Alfa Aesar™, Quant™
Artikelnummer. 15471337
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Menge unitSize
15471337 1 Kit 1 Stück
1 options
Product Code. 15471337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035376.QA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Tin
CAS 7440-31-5
Menge 1 Kit
Summenformel Sn
MDL-Nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
IUPAC-Name tin
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990