Learn More
Zinndraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366887
Change view
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366887 1 m 1 Meter
11376887 5 m 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010790.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Form: ca.58 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wire
Dichte 7.31g/cm3
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Draht, 3.2 mm (0.13 Zoll) Durchmesser