Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinidazol
Artikelnummer. p-7214462 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16594384
Marke: Thermo Scientific Chemicals 463510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19387-91-8
Summenformel C8H13N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 247.27
MDL-Nummer MFCD00057217
InChI-Schlüssel HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-[2-(ethanesulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CCS(=O)(=O)CCN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tinidazole
Schmelzpunkt 124.0°C to 128.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol, very slightly soluble on ethanol
Formelmasse 247.27