Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Alkalinity Testtabletten
Artikelnummer. 15341855
Click to view available options
Menge:
100 Tabletten
250 Tabletten
Packungsgröße:
100 PCS
250 Stück
Artikelnummer. 15341855
Marke: Lovibond™ 515571BT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
  • Bereich: 20 bis 800 mg/l und 0.4 bis 16 mmol/l
  • Parameter: Gesamtalkalität
  • Methode: Geschwindigkeitstestmethode
  • Die Haltbarkeit der Tablettenreagenzien beträgt mindestens 5 Jeahr
  • Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
  • Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
  • Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
  • Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
  • Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
  • Einfach, Zeit sparend und praktisch
  • Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
  • Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometrie-Tablettenreagenzien
Zur Verwendung mit (Geräte) Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
Menge 250 Tabletten
Bereich 20 bis 800 mg/l und 0,4 bis 16 mmol/l
Testmethode Geschwindigkeitstestmethode
Typ Alkalinitäts-Testtabletten
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X250 ALK-TEST TABLETS .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium bisulphate