Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator, Ammoniak-Test (Pulverpackung), 0 bis 0.5 mg/l
Click to view available options
Bereich:
0 bis 0,5 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen.Checkit™ Komparatoren sind mit verschiedenen Farbskalen erhältlich und bilden die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem.
- Der Lovibond™ Checkit™ Komparator ist eine kompakte, leichte kolorimetrische Einheit
- Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen
- Erhältlich mit verschiedenen Farbskalen
- Bietet die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem
- Jede Checkit™ Komparatorscheibe enthält eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe
- Jedes Checkit™ Komparatorkit wird in einer Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests geliefert
- Ammoniakscheiben liefern Messungen von 0 bis 0.5 mg/l mit folgenden Schritten:
- 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Ammoniak-Test (Pulverpackung) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Checkit™ Komparator |
| Enthält | Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests |
| Bereich | 0 bis 0,5 mg/l |
| Typ | Ammoniak-Testscheibe für CheckIt™ Komparator |