Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator, Eisen-Vario-TPTZ-Test, 0.1 bis 1.8 mg/l
Beschreibung
- Der Lovibond™ Checkit™ Komparator ist eine kompakte, leichte kolorimetrische Einheit
- Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen
- Erhältlich mit verschiedenen Farbskalen
- Bietet die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem
- Jede Checkit™ Komparatorscheibe enthält eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe
- Jedes Checkit™ Komparatorkit wird in einer Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests geliefert
- Die mitgelieferte Eisenscheibe liefert Messungen von 0.1 bis 1.8 mg/l mit folgenden Schritten: 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Checkit™ Komparator |
| Enthält | Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests |
| Bereich | 0,1 bis 1,8 mg/l |
| Typ | Eisen-TPTZ-Test |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Comparator Checkit, Eisen (TPTZ), 0-1,8 mg/l FE .
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium disulphite,sodium dithionite,sodium carbonate, methenamine