Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator D55 mit Spiegeloptik
Click to view available options
:
Komparator D55 mit Standardoptik
Beschreibung
- Der Lovibond™ Checkit™ Komparator D55 mit Spiegeloptik ist ein kompaktes, leichtes kolorimetrisches Gerät
- Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen
- Erhältlich mit verschiedenen Farbskalen
- Bietet die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem
- Jede Checkit™ Komparatorscheibe enthält eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe
- Jedes Checkit™ Komparatorkit wird in einer Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Durchm.: 55 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Checkit Kompratortests |
| Enthält | Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests |
| Typ | Checkit Komparator mit Spiegeloptik |