Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator, Molybdat-LR-Test, 0 bis 10 mg/l
Click to view available options
Bereich:
0 bis 10 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Lovibond™ Checkit™ Komparator ist eine kompakte, leichte kolorimetrische Einheit
- Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen
- Erhältlich mit verschiedenen Farbskalen
- Bietet die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem
- Jede Checkit™ Komparatorscheibe enthält eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe.
- Der D55 Checkit Komparator enthält Spiegeloptik, die die Zellweglänge auf 55 mm verlängert, wodurch eine größere Genauigkeit bei niedrigeren Konzentrationen ermöglicht wird
- Das Checkit™ Kupfer LR Komparatorkit wird in einer Tragetasche mit D55 Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Methodenanweisungen für alle Tests geliefert
- Die mitgelieferte Molybdat-Scheibe liefert Messungen von 0 bis 10 mg/l mit folgenden Schritten: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Checkit™ Komparator D55 |
| Enthält | Tragetasche mit D55-Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen |
| Bereich | 0 bis 10 mg/l |
| Typ | Molybdat-LR-Testscheibe für CheckIt™ Komprator D55 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Comparator Checkit, Molybdat LR, 0-10,0mg/l MoO4 .
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Adipic acid, Sodiumbisulphate, Potassium persulphate, Calcium thioglycolate trihydrate