Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Chrom-Hexavalent-Pulverpackungsreagenzien, 100 Tests
Artikelnummer. 15321705
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0,005 bis 0,5 mg/l und 0,02 bis 2,0 mg/l
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
15321705 0,005 bis 0,5 mg/l und 0,02 bis 2,0 mg/l 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15321705 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 537310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.40 €
    24.21 € / 100 Stück
    Sparen 11.19 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Verwendung in Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.
Zusammensetzung zur Verwendung mit Lovibond Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.
  • Bereich: 0.005 bis 0.5 mg/l und 0.02 bis 2.0 mg/l
  • Für die Verwendung in unseren Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
  • Vorgemessene Reagenzien in Einzeldosis
  • Einfach zu handhaben, leicht zu öffnen und leicht zu gießen
  • Reagenzien für Pulverpackungen haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren
  • 100er-Karton
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
Anzahl Tests 100er-Karton
Bereich 0,005 bis 0,5 mg/l und 0,02 bis 2,0 mg/l
Typ Chrom-Hexavalent-Pulverpackungsreagenzien