Learn More
Lovibond™ Tintometer™ DPD Nr. 3 hohes Calcium Tabletten
Click to view available options
Menge:
100 Tabletten
250 Tabletten
500 Tabletten
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
- Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
- Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
- Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
- Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
- Einfach, Zeit sparend und praktisch
- Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
- Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometrie-Tablettenreagenzien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer |
| Menge | 250 Tabletten |
| Typ | DPD Nr. 3 Tabletten für hohen Calciumgehalt |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X250 DPD NO.3 HIGH CALCIUM TABLETS .
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide