Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Härtetest
Artikelnummer. 15371995
Click to view available options
Menge:
250 Tabletten
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 15371995
Marke: Lovibond™ 503541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
  • Härte Ja/Nein Tabletten
  • Flasche mit 250
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
Menge 250 Tabletten
Typ Härte Ja/Nein Tabletten
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X250 HARDNESS YES/NO TABLETS .
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lithium hydroxide