Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Phosphat, gesamter LR-Röhrchentest, 0.07 bis 3 mg/l und 0.2 bis 10 mg/l
Click to view available options
Bereich:
0,07 bis 3 mg/l und 0,2 bis 10 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Parameter: Phosphat gesamt
- Methode: Phosphormolybdänsäure
- Für die Verwendung in Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
- 24er-Karton
- Inhalt:
- Reaktionsröhrchen, LR
- Phosphat-101
- 2 Kalibrierröhrchen
- Phosphat-102-Lösung
- Phosphat-103-Reagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testkits, Colorimeter und Spektralphotometer |
| Enthält | Reaktionsröhrchen, LR, Phosphat-101, Kalibrierröhrchen – 2 ct., Phosphat-102 Lösung, Phosphat-103 Reagenz |
| Anzahl Tests | 24 |
| Bereich | 0,07 bis 3 mg/l und 0,2 bis 10 mg/l |
| Testmethode | Phosphormolybdänsäure |
| Typ | Phosphat, Gesamt-LR-Röhrentest |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium persulphate, sulphuric acid