Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Phosphat, gesamter LR-Röhrchentest, 1.5 bis 20 mg/l und 5 bis 60 mg/l
Click to view available options
Bereich:
1,5 bis 20 mg/l und 5 bis 60 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie diese Tests mit Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
- Parameter: Phosphat gesamt
- Methode: Phosphormolybdänsäure
- Für die Verwendung in Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
- 24er-Karton
- Inhalt:
- Reaktionsröhrchen, LR
- Phosphat-101
- 2 Kalibrierröhrchen
- Phosphat-102-Lösung
- Phosphat-103-Reagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testkits, Colorimeter und Spektralphotometer |
| Enthält | Reaktionsröhrchen, LR, Phosphat-101, Kalibrierröhrchen – 2 ct., Phosphat-102 Lösung, Phosphat-103 Reagenz |
| Anzahl Tests | 24 |
| Bereich | 1,5 bis 20 mg/l und 5 bis 60 mg/l |
| Testmethode | Phosphormolybdänsäure |
| Typ | Phosphat, Gesamt-LR-Röhrentest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- total phosphate HR
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric aicd