Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Leitfähigkeitsmessgerät SD 70
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1999 μS/cm, 0 bis 20 mS/cm
Beschreibung
- Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigt Ergebnisse und Temperatur gleichzeitig an, wobei zusätzliche Informationen wie Datum und Uhrzeit per Tastendruck zur einfachen und präzisen Messung zur Verfügung stehen
- Temperaturbereich: 0 bis 60 °°C
- Temperaturauflösung: Temperatur 0,1 °C
- Auflösung: 1 μs/cm (0 bis 1999 μs/cm), 0,01 ms/cm (2 bis 20 ms/cm)
- Kalibrierung: 1- oder 2-Punkt
- Datenspeicherung: 25 Datensätze mit Datum, Uhrzeit, Temperatur, Ergebnis
- Anzeige: LCD, 22 x 22 mm; gelbe/grüne Hintergrundbeleuchtung
- Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C
- Batteriekapazität: >25 Stunden Dauerbetrieb
- Abschaltautomatik: 8 Minuten nach dem letzten Tastendruck
- Konformität: CE
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leitfähigkeitsmessung |
| Enthält | Batterien, Trageband, Bedienungsanleitung, kompakte, robuste Tragetasche |
| Bereich | 0 bis 1999 μS/cm, 0 bis 20 mS/cm |
| Typ | SD 70 Leitfähigkeitsmessgerät |