Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Harnstoffreagenz 2, 10 ml
Artikelnummer. 15342035
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15342035 10 mL 15 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15342035
Marke: Lovibond™ 459400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
  • Urea-Reagenz 2, 10 ml
  • Photometrie-Flüssigreagenz
  • In der Regel bestehen flüssige Reagenzien nicht aus einer einzigen Zubereitung, sondern aus mehreren Komponenten, die der Probe in einer bestimmten Reihenfolge hinzugefügt werden müssen. Da sowohl die Größe als auch die Anzahl der Tropfen einen entscheidenden Einfluss auf den resultierenden Farbkomplex haben, müssen die Reagenzien mit einem hohen Maß an Präzision hinzugefügt werden. Die Nutzungsdauer von flüssigen Reagenzien wird durch den vorübergehenden Kontakt mit Sauerstoff in der Luft beim Öffnen der Flasche sowie durch ungeeignete Lagerungsumgebungen (Sonnenlicht oder hohe Temperaturen) reduziert.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometrie-Flüssigreagenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
Menge 10 mL
Typ Harnstoffreagenz 2