Learn More
Tiotropiumbromid EP Verunreinigung F, Mikromol™
Beschreibung
Tiotropiumbromid EP Verunreinigung F
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dithiophen-2-ylmethanone |
| CAS | 704-38-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dithiophen-2-ylmethanone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H6 O S2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H |
| SMILES | O=C(c1cccs1)c2cccs2 |
| IUPAC-Name | Dithiophen-2-ylmethanon |
| Mehr anzeigen |