Learn More
Tiotropium Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16463317 50 mg -
16437256 100 mg 100 Milligramm
16427308 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16463317 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17360
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tiotropium Bromide (BA679 BR) is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist that blocks the binding of the acetylcholine ligand and subsequent opening of the ligand-gated ion channel.
Tiotropium Bromide (BA679 BR) is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist that blocks the binding of the acetylcholine ligand and subsequent opening of the ligand-gated ion channel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiotropium Bromide
Physikalische Form Powder
CAS 136310-93-5
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22BrNO4S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BA679 BR
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.50 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (52.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=CS1)(O)C2=CC=CS2)O[C@H]3C[C@H]([N+]4(C)C)[C@@H]5O[C@@H]5[C@H]4C3.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 472.42
Formelmasse 472.42
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research