Learn More
Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 12.5 mm
Alle ansehen Sampling Systems ProdukteBeschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spitze |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Kapazität (metrisch) | 0,25 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulverprobennahme |
| Durchmesser (metrisch) | 12,5 mm |