Learn More
Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 19 mm
Artikelnummer. 15162808 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
3 ml
5 ml
8 mL
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15162808 5 ml 1 Stück
15849191 10 ml 1 Stück
15859191 2 ml 1 Stück
15869191 3 ml 1 Stück
15879191 8 mL 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15162808
Marke: Sampling Systems™ 1030BT5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Durch die Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit 19 mm Durchmesser kann ein einzelner Probenehmer Proben aus verschiedenen Volumina nehmen.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Produkttyp Spitze
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulverprobennahme
Durchmesser (metrisch) 19 mm