Learn More
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL555-10694-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17649896
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
TIP47
Polyclonal
CoraLite 555
BC007566
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
M6PRBP1
TIP47 fusion protein Ag1028
100 μL
10226
Store at -20°C. Avoid exposure to light.