Learn More
Tipifarnib, TRC
Artikelnummer. 30455825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455825 25 mg 25 Milligramm
30450875 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT44488025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192185-72-1
Summenformel C27 H22 Cl2 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 489.4
IUPAC-Name 6-[(R)-Amino-(4-Chlorophenyl)-(3-Methylimidazol-4-yl)Methyl]-4-(3-Chlorophenyl)-1-Methylchinolin-2-One
SMILES CN1C(=O)C=C(c2cccc(Cl)c2)c3cc(ccc13)[C@](N)(c4ccc(Cl)cc4)c5cncn5C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tipifarnib
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H22Cl2N4O/c1-32-16-31-15-25(32)27(30,18-6-9-20(28)10-7-18)19-8-11-24-23(13-19)22(14-26(34)33(24)2)17-4-3-5-21(29)12-17/h3-16H,30H2,1-2H3/t27-/m1/s1
Formelmasse 488.1171