Learn More
Tiplaxtinin, MedChemExpress
Beschreibung
Tiplaxtinin is a selective and orally efficacious inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) with IC50 of 2.7 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tiplaxtinin |
| CAS | 393105-53-8 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H16F3NO4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | PAI-039 Tiplasinin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (227.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C(O)=O)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)C(C1=C3)=CC=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 439.38 |
| Mehr anzeigen |