Learn More
TIQ-A, TRC
Artikelnummer. 30451219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30451219 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT4451001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TIQ-A
CAS 420849-22-5
Summenformel C11 H7 N O S
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
SMILES O=C1Nc2sccc2c3ccccc13
IUPAC-Name 4H-Thieno[2,3-c]isoquinolin-5-eins
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
Formelmasse 201.0248