Learn More
Tirbanibulin dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16493838 10 mg
16484876 100 mg
16446567 5 mg
16420217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493838 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10340A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tirbanibulin (dihydrochloride) (KX2-391 (dihydrochloride)) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tirbanibulin (dihydrochloride) (KX2-391 (dihydrochloride)) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tirbanibulin dihydrochloride
CAS 1038395-65-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H31Cl2N3O3
Menge 10 mg
Synonym KX2-391 dihydrochlorideKX-01 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (99.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (66.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1=NC=C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)C=C1)NCC4=CC=CC=C4.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 504.45
Formelmasse 504.45
Reinheit (%) 96.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease