Learn More
Tiron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378793 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10378793
Marke: Thermo Scientific Acros 174145000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-45-1
Summenformel C6H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 320.238
MDL-Nummer MFCD00149531
InChI-Schlüssel HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxybenzol-1,3-Disulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiron™
Schmelzpunkt >300.0°C
Strukturformel (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Merck Index 15, 9621
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 332.21
Verlust bei Trocknung 4% to 6% (typically)
Verpackung Glasflasche
Farbe Weiß
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver