Learn More
Tiron, Indikator, Solstice
Artikelnummer. 15617390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15617390 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15627390 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
15637390 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15617390 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 89460100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 €
    201.76 € / 100 Gramm
    Sparen 34.24 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator (für Komplexometrie)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 270573-71-2
Summenformel C6H6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.205
MDL-Nummer MFCD00149531
InChI-Schlüssel ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
IUPAC-Name Dinatrium;4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat;hydrat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiron
Schmelzpunkt 300 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Farbe Violett bis Weiß
Löslichkeitsinformationen 1350 g/l
pH 5
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
Formelmasse 332,22 g/mol
Reinheit (%) min. 95.0%