Learn More
Eisen, Indikator, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15627390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. 15627390
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 8946010G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Indikator (für Komplexometrie)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 270573-71-2
Summenformel C6H6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.205
MDL-Nummer MFCD00149531
InChI-Schlüssel ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
IUPAC-Name Dinatrium;4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat;hydrat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tiron
Schmelzpunkt 300 °C
Strukturformel (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen 1350 g/l
Formelmasse 332.22 mol
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Rot bis weiß
pH 5
Menge 10 g
Physikalische Form Fest
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tiron
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acidhydrate disodium salt