Learn More
Eisen, Indikator, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15637390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15637390
Marke: Honeywell-Fluka 8946025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Indikator (für Komplexometrie)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 270573-71-2
Summenformel C6H6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.205
MDL-Nummer MFCD00149531
InChI-Schlüssel ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
IUPAC-Name Dinatrium;4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat;hydrat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiron
Schmelzpunkt 300 °C
Strukturformel (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen 1350 g/l
Formelmasse 332.22 mol
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Rot bis weiß
pH 5
Menge 25 g
Physikalische Form Fest