Learn More
TISAB/NO3 Modell-Tisab-Lösung, WTW™
Artikelnummer. 10111681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 1 l
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10111681 4 x 1 l 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10111681 Lieferant WTW Lieferanten-Nr. 150120
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lösungen zur Ionenstärkeanpassung haben mehrere Aufgaben: TISAB für Fluoridmessungen passt nicht nur den pH-Wert an, sondern löst auch die fluoridhaltigen komplexen Verbindungen auf. Andere Lösungen zur Ionenstärkeanpassung gewährleisten einen angepassten pH-Wert sowie die Zugabe eines geeigneten elektrisch leitfähigen Salzes zur korrekten Konzentrationserfassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung 4 Flaschen mit 1 l
Physikalische Form Flüssig
pH 30
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Mit Wasser mischbar
Menge 4 x 1 l