missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Antibody (1D4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00002517-M01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Monoclonal antibody specifically detects Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
| Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| Alpha-L-fucosidase 1, Alpha-L-fucosidase I, Alpha-L-fucoside fucohydrolase 1, EC 3.2.1, EC 3.2.1.51, FUCA, fucosidase, alpha-L- 1, tissue, tissue alpha-L-fucosidase | |
| FUCA1 (AAH17338, 23 a.a. ~ 461 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VRRAQPPRRYTPDWPSLDSRPLPAWFDEAKFGVFIHWGVFSVPAWGSEWFWWHWQGEGRPQYQRFMRDNYPPGFSYADFGPQFTARFFHPEEWADLFQAAGAKYVVLTTKHHEGFTNWPSPVSWNWNSKDVGPHRDLVGELGTALRKRNIRYGLYHSLLEWFHPLYLLDKKNGFKTQHFVSAKTMPELYDLVNSYKPDLIWSDGEWECPDTYWNSTNFLSWLYNDSPVKDEVVVNDRWGQNCSCHHGGYYNCEDKFKPQSLPDHKWEMCTSIDKFSWGYRRDMALSDVTEESEIISELVQTVSLGGNYLLNIGPTKDGLIVPIFQERLLAVGKWLSINGEAIYASKPWRVQWEKNTTSVWYTSKGSAVYAIFLHWPENGVLNLESPITTSTTKITMLGIQGDLKWSTDPDKGLFISLPQLPPSAVPAEFAWTIKLTGVK | |
| 0.1 mg | |
| Signal Transduction | |
| 2517 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 1D4 | |
| Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry | |
| AAH17338 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur