Learn More
Epredia™ Kassette für Gewebeeinbettung
Artikelnummer. 12953755 Alle ansehen Epredia Produkte
Artikelnummer. 12953755
Marke: Epredia™ B1000729FYW
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Porenform geschlitzt, flacher 45°-Schreibwinkel, Acetal-Polymer fluoreszierendr gelber Verschlussdeckel aus Acetalpolymr zum Öffnen von Vorder- und Rückseite, geliefert als Lieferung als 10 Röhrchen von 75 Epredia™ Shandon Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Yellow