Learn More
TPP Techno Plastic Products™ Gewebekultur und Zentrifugenröhrenracks
Artikelnummer. 11361794
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
4 Bahnen
Aufnahmevermögen:
30 x 15 ml, 20 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Aufnahmevermögen Packungsgröße
11361794 4 Bahnen 30 x 15 ml, 20 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11361794 Lieferant TPP Techno Plastic Products™ Lieferanten-Nr. 99019
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Haltbarkeit. TPP™ Gewebekultur- und Zentrifugenröhrenracks sind zusammenklappbar, was Platzersparnis bei Nichtbenutzung ermöglicht und für Schläuche von 5 ml bis 50 ml geeignet ist.
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Haltbarkeit. TPP™ Gewebekultur- und Zentrifugenröhrenracks sind zusammenklappbar, was Platzersparnis bei Nichtbenutzung ermöglicht und für Schläuche von 5 ml bis 50 ml geeignet ist.
  • Alphanumerische Codierung zur einfachen Identifikation
  • Kann auseinandergebaut und zur Platzersparnis gelagert werden
  • Transparentes Oberdeck für TPP™ 99018
  • TPP™ 99018 beinhaltet einen rutschfesten Schutz für die Verwendung mit TPP™ 91243, 10 ml Gewebekultur-Flachrohr
  • TPP™ 99018 geeignet für 15 ml und 5 ml Zentrifugenröhren oder 10 ml Gewebekulturröhren
  • TPP™ 99019 geeignet für 15 ml oder 50 ml Zentrifugenröhren
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen 30 x 15 ml, 20 x 50 ml
Material Polypropylen
Positionen 4 Bahnen
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 ml oder 50 ml Zentrifugenröhren
Größe 209 x 172 x 62 mm
Produkttyp Faltbar