Learn More
TPP™ Gewebekulturschale mit Greifring
Artikelnummer. 11351714
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
53 mm
Packungsgröße:
840 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11351714 53 mm 840 Stück
1 options
Artikelnummer. 11351714
Marke: TPP™ 93060
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für große Kultivierungsbereiche und sichere Handhabung
For large growth area and secure handling
  • Die Oberflächenbehandlung der Wachstumsfläche verbessert die Zellproliferation optimal
  • She Greifring: Verhindert versehentliches Herunterfallen des Geschirrbodens
  • Die Durchbrüche im Greifring sorgen für einen sicheren Halt der Schale
  • Gelber Markierungsbereich an der Seite des Deckels, mattiert an der Seite des Bodens
  • Stapelring auf Deckel und entsprechender Grat auf Basis
  • Belüftungsöffnungen sorgen für einen Luftstrom zwischen gestapelten Schalen und sorgen so für gleichbleibende Wachstumsbedingungen
  • Die Nocken auf der Innenseite des Deckels dienen als Abstandshalter, ermöglichen eine konstante Bewegung der Luft und begrenzen die Kondensation
  • Numerische “Uhr-”Markierungen (12, 3, 6, 9) am Boden der Schale teilen sie zur schnellen Orientierung in Quadranten
Spezifikation
Beschreibung Abmessungen: 60 x 16 mm
Bodenform Flach
Farbe Clear
Kulturfläche 22.1 cm2
Kariert Kariert
Material Polyethylen
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Zellkultur-Schale
Anzahl pro Karton 840
Höhe (metrisch) 16 mm
Durchmesser (metrisch) 53 mm